Merck
91010
Glyceryl tributyrate
puriss., ≥98.0% (GC)
Synonyma:
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2COOCH2)2CHOCOCH2CH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-451-5
Beilstein/REAXYS Number:
1714746
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C
functional group
ester
SMILES string
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryl tributyrate can be used as:
  • A model compound to study transesterification in vegetable oil for the synthesis of biodiesel catalyzed by the metal-loaded MgAl oxides.
  • A reactant in the synthesis of methyl butanoate by transesterification with methanol using Li-promoted CaO catalysts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl tributyrate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
345.2 °F - closed cup
flash_point_c
174 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)