Přeskočit na
901916
Sodium sulfite
anhydrous, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 330,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 420,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na2SO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
anhydrous, reagent grade
Form:
powder or crystals
1 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous, reagent grade
agency
suitable for SM 5210
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
form
powder or crystals
pH
9-10.5 (25 °C, 126 g/L)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3145423932171988
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98%
assay
98-100.0% (iodometric)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (RT)
grade
anhydrous, reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
pH
9-10.5 (25 °C, 126 g/L)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 1 M in H2O)
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
agency
suitable for SM 5210
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
agency
suitable for SM 5210
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfite
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)