Merck
86478
γ-Terpinene
≥95.0% (GC)
Synonyma:
gamma-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-794-6
Beilstein/REAXYS Number:
2038347
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474
bp
182 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChI key
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Cassia, lime
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Terpinene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
124.9 °F - closed cup
flash_point_c
51.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)