Merck
79899
Piperitone
analytical standard
Synonyma:
3-Carvomenthenone, 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, p-Menth-1-en-3-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
201-942-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (mixture of enantiomers, predominantly (-)-enantiomer, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CCC1C(C)C)=CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
YSTPAHQEHQSRJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperitone is a monocyclic monoterpenoid, which occurs in eucalyptus oil. It is a good source of menthone and thymol.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperitone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
182.3 °F - closed cup
flash_point_c
83.5 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)