Přeskočit na
791784
Tetrabutylammonium hydrogensulfate
anhydrous grade, 97%, Redi-Dri, free-flowing, crystals
Synonyma:
Tetrabutylammonium bisulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 380,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 270,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
339.53
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-068-5
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
anhydrous
Form:
crystals
3 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tetrabutylammonium hydrogensulfate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, 97%
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
97%
form
crystals
quality
free-flowing
reaction suitability
core: ammonium
mp
169-171 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
functional group
amine
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium bisulfate(TBAHS), a quaternary ammonium salt, is a phase-transfer reagent. It severs as cocatalyst, additive, acid, also as ion-paring agent.
Application
Tetrabutylammonium hydrogensulfate is used as a cocatalyst in the synthesis of propionic acid and the ketones by hydrocarboxylation of ethylene.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1558379847986853
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, 97%
description
97%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, concentrate, ampule
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
form
crystals
form
solid
form
solution
form
crystals
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
≥99.0%, ≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
mp
169-171 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
mp
-
mp
171-174 °C
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium hydrogensulfate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)