Merck
78698
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate regenerant
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water, IC regenerant
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
quality
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
70 mM Na2CO3 in H2O, 70 mM NaHCO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
Application
Metrohm IC application note AN-CS-003: Biogenic amines in addition to standard cations with conductivity detection following sequential suppression and Dose-in Gradient.
Metrohm IC application note AN-CS-010: Traces of lithium and sodium besides monoethanolamine in water-steam circuits of thermal power plants.
Metrohm IC application note AN-CS-006: Aliphatic amines and ethanol amines in addition to standard cations by sequential suppression.
Other Notes
to be used in combination with eluent concentrate for Metrosep C Supp 1 and 2: 78737
Visit the IC Portal to learn more
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)