Merck
73478
Nitromethane
puriss., absolute, over molecular sieve, ≥98.5% (GC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.04
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-876-6
Beilstein/REAXYS Number:
1698205
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
101.2 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.7 mmHg
grade
absolute, puriss.
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
784 °F
quality
over molecular sieve
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.01% water
water
refractive index
n20/D 1.382
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitromethane is an aliphatic nitro compound. It undergoes Michael addition reaction with chalcones in the presence of cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalyst. Its conversion to N2 in the presence of Co-ZSM5 (Zeolite Socony Mobil-5) has been studied.
Application
Nitromethane may be employed in the preparation of cobalt cage complexes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitromethane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)