Merck
71734
Sodium ionophore III
Selectophore, function tested
Synonyma:
ETH 2120, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H52N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
552.79
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
quality
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
InChI key
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)