Merck
71733
Sodium ionophore II
Selectophore, function tested
Synonyma:
ETH 157, N,N′-Dibenzyl-N,N′-diphenyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H32N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
556.65
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-862-6
Beilstein/REAXYS Number:
2930077
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
powder
quality
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N(Cc4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H32N2O4/c39-35(37(31-19-9-3-10-20-31)25-29-15-5-1-6-16-29)27-41-33-23-13-14-24-34(33)42-28-36(40)38(32-21-11-4-12-22-32)26-30-17-7-2-8-18-30/h1-24H,25-28H2
InChI key
PVWNDKPREJPMNY-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Sodium ionophore II is commonly used sodium selective neutral carrier having 2.5 times more sensitivity towards sodium ions than to potassium ions. It can be used in ion-selective electrode preparation.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)