Merck
71732
Sodium ionophore I
Selectophore, function tested
Synonyma:
ETH 227, N,N′,N′′-Triheptyl-N,N′,N′′-trimethyl-4,4′,4′′-propylidynetris(3-oxabutyramide)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H71N3O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
641.97
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
262-643-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
liquid
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)COCC(CC)(COCC(=O)N(C)CCCCCCC)COCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C36H71N3O6/c1-8-12-15-18-21-24-37(5)33(40)27-43-30-36(11-4,31-44-28-34(41)38(6)25-22-19-16-13-9-2)32-45-29-35(42)39(7)26-23-20-17-14-10-3/h8-32H2,1-7H3
InChI key
PMECOBBGCPFYPP-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Other Notes
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+:; R.A. Steiner, M. Oehme, D. Ammann, W. Simon,.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)