O této položce
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.9 (vs air)
assay
≥97%
form
powder
quality
for the determination and separation of heavy metals
mp
95-98.5 °C (lit.)
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 71480-500G | 04061832920931 |
| 71480-100G | 04061832848723 |