Merck
70173
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Pancreatic digest of casein from bovine milk, ≥12% Nitrogen
Synonyma:
Peptone from animal tissue, Peptone from casein and other animal proteins
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Peptone from casein and other animal proteins, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤9%
loss
≤10% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow (and faint yellow and faint brown)
application(s)
food and beverages, microbiology
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)