Přeskočit na
60588
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Selectophore
Synonyma:
Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron potassium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 150,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
44 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H12BF24K
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
902.31
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8893801
7 150,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥95.0% (based on K, ICP)
mp
126-129 °C
SMILES string
[K+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.K/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI key
DGEVYOMQOPNBCY-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate was used as one of the membrane component during preparing ion-selective electrodes (ISEs), in an experimental study conducted to classify beverages using a reduced sensor array.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
605917201472017
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
126-129 °C
mp
-
mp
-
mp
-
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
assay
≥95.0% (based on K, ICP)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)