Přeskočit na
574597
L-Tryptophan-13C11,15N2
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Synonyma:
L-Tryptophan-ul-13C,15N
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
99 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C11H1215N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom %
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+13
Form:
solid
99 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥99 atom %
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+13
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-ODOYFPBQSA-N
General description
L-Tryptophan-13C11,15N2 is an isotopic analog of L-tryptophan. It is suitable for bio-NMR applications. It is also used in the quantitative determination of proteins using mass spectrometry.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
574600635081570737
assay
≥98% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
-
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
isotopic purity
≥99 atom %
isotopic purity
95 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % D
mass shift
M+13
mass shift
M+2
mass shift
M+17
mass shift
M+12
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)