Přeskočit na
55608
Vitexin 2-O-rhamnoside
analytical standard
Synonyma:
2-O-Rhamnosylvitexin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 270,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H30O14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
578.52
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
7 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc(O)c4C(=O)C=C(Oc34)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(33)21(35)23(37)27(38-9)41-26-22(36)20(34)16(8-28)40-25(26)18-13(31)6-12(30)17-14(32)7-15(39-24(17)18)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-23,25-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
InChI key
LYGPBZVKGHHTIE-HUBYJIGHSA-N
General description
Vitexin 2-O-rhamnoside is an active component of hawthorn, a member of the Rosaceae family, exhibits a broad-spectrum of pharmacological properties such as anti-inflammatory, sedative, anti-arrhythmia, effectively inhibiting lipid oxidation, decreasing blood pressure and serum levels of cholesterol, improving digestion and relieving food stasis, etc.
Application
Vitexin 2-O-rhamnoside may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in hawthorn leaves, fruits and plasma samples using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Y0002191PHL8929149513
Vitexin analytical standard
Supelco
49513
Vitexin
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitexin 2-O-rhamnoside
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)