Merck
52371
Hexadecyltrimethylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonyma:
Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)15N(HSO4)(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
381.61
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-286-4
Beilstein/REAXYS Number:
8398798
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.15, λ: 220 nm Amax: 0.10, λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 310 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecyltrimethylammonium bisulfate is an ion pair reagent suitable for anionic separation sorted by carbon chain length.
Application
Hexadecyltrimethylammonium bisulfate may be used as an electrolyte modifier in studying the effect of alkyltrimethylammonium ions on corrosion and electrochemical behavior of Pb-Ca-Sn alloy.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)