Přejít k obsahu
492167
D-Glucose-12C6
99.5 atom % 12C
Synonyma:
Dextrose-12C6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
12C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.09
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-757-8
MDL number:
Isotopic purity:
99.5 atom % 12C
Mass shift:
depleted
description
13C-depleted
Quality Segment
isotopic purity
99.5 atom % 12C
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
O[12CH2][12C@H]1O[12CH](O)[12C@H](O)[12C@@H](O)[12C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DXVIFZLFSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)