Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 720,00 Kč |
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 900,00 Kč |
2 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 920,00 Kč 7 440,00 Kč |
O této položce
1 720,00 Kč
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
559 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?