Merck
8.01539
Butylamine
for synthesis
Synonyma:
Butylamine, 1-Aminobutane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-699-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
93 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
371.8 mg/kg LD50, oral (Rat), 625 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-9.8 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
76-78 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point -12 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCC
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cobalt Metal–Organic Framework Microcrystalline Particles: This study presents the use of butylamine in the synthesis of cobalt-based metal-organic frameworks (MOFs), which exhibit strong electrocatalytic activities and controlled morphologies (RK Kamlekar, M Pannipara, AG Al-Sehemi, 2024).
  • Fast Carbon Dioxide–Epoxide Cycloaddition Catalyzed by Ionic Liquids: The research explores the catalytic role of ionic liquids in reactions between carbon dioxide and epoxides, with butylamine enhancing the reaction rates for producing non-isocyanate polyurethanes (M Rebei, C Červinka, A Mahun, P Ecorchard, 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.736 - 0.738
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)