Přeskočit na
404365
Procion® Red MX-5B
Dye content 40 %
Synonyma:
Reactive red 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 670,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H10Cl2N6Na2O7S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
615.33
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
241-776-2
MDL number:
1 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 40%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
538 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2)c(cc3cc(cc(Nc4nc(Cl)nc(Cl)n4)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H12Cl2N6O7S2.2Na/c20-17-23-18(21)25-19(24-17)22-12-8-11(35(29,30)31)6-9-7-13(36(32,33)34)15(16(28)14(9)12)27-26-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,22,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b27-26+;;
InChI key
XWZDJOJCYUSIEY-YOYNBWDYSA-L
General description
Procion Red is a monoazo dye, that is highly soluble in water. It is used for dyeing cellulose, nylon, silk and wool.
Application
Procion Red has been used in the visualization of osteocyte canalicular system. It has been used as an adsorbate in the biosorption by Bacillus subtilis.
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C6277C6767861251
Congo Red certified by the BSC, BioXtra
Sigma-Aldrich
C6277
Congo Red
Congo Red Dye content ≥35 %
Sigma-Aldrich
C6767
Congo Red
description
Dye content 40 %
description
certified by the BSC, BioXtra
description
Dye content ≥35 %
description
certified by the BSC
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 40%
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, ≥35%
composition
Dye content, 50-60%
mp
>300 °C (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)