Merck
36629
Atrazine-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2-Amino-4-chloro-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, Desethylatrazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10ClN5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
187.63
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610488
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12)
InChI key
DFWFIQKMSFGDCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706023
Atrazine-desethyl is found to be a degradation product of the triazine herbicide atrazine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atrazine-desethyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)