Přejít k obsahu
34314
Bifenthrin
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonyma:
3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H22ClF3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
422.87
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)C(C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)=O)C1/C=C(Cl)/C(F)(F)F
InChI
1S/C23H22ClF3O/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)12-19(28)21-18(22(21,2)3)13-20(24)23(25,26)27/h4-11,13,18,21H,12H2,1-3H3/b20-13+
InChI key
URDFVRKNOVHDTP-DEDYPNTBSA-N
General description
Bifenthrin (BF) is a pyrethroid insecticide widely used in urban and agricultural applications.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Bifenthrin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in vegetables, ground and sea water and tea samples by various chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Nervous system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)