Merck
34019
Carbofuran-d3
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate-d3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H12D3NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
224.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
InChI key
DUEPRVBVGDRKAG-HPRDVNIFSA-N
General description
Carbofuran-d3 is a deuterated analog of the pesticide, carbofuran.
Application
Carbofuran-d3 may be used as an internal standard for the quantification of carbofuran in:
  • Natural water samples using solid phase extraction (SPE) and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) combined with liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
  • Surface waters samples using high-performance liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)