Merck
33989
Cefalexin
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
7-(D-α-amino-phenylacetamido)-3-methyl-3-cepheme-4-carboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H17N3O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
347.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
239-773-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
N[C@@H](C(N[C@@H]1C(N2[C@]1([H])SCC(C)=C2C(O)=O)=O)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
InChI key
ZAIPMKNFIOOWCQ-UEKVPHQBSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefalexin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)