Merck
33943
Dimepiperate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
S-(1-Methyl-1-phenylethyl)-1-piperidinecarbothioate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
263.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
262-784-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)(SC(=O)N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NOS/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)18-14(17)16-11-7-4-8-12-16/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3
InChI key
BWUPSGJXXPATLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimepiperate is a systemic, thiocarbamate herbicide used for the control of barnyard grass in flooded rice fields.
Application
Dimepiperate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Shellfish using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC/MS/MS).
  • Rice paddy fields using quick easy cheap effective rugged safe (QuEChERS) method combined with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)