Přejít k obsahu
33621
Fumonisin B1-13C34 solution
~25 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C34H59NO15
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
755.58
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-835-2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~25 μg/mL in acetonitrile: water
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
mass shift
M+34
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13C@H](O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,
InChI key
UVBUBMSSQKOIBE-HTPIOKJKSA-N
General description
Fumonisin B1-13C34 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Fumonisin B1.
Application
Fumonisin B1-13C34 may be used as an analytical standard for determining the levels of fumonisin B1 (FB1) in anis seed samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
purity : ≥92.5% (HPLC)
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
35.6 °F
Bod vzplanutí (°C)
2 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)