Merck
32142
Pirbuterol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
(RS)-2-(tert-Butylamino)-1-(6-hydroxymethyl-5-hydroxy-2-pyridyl)ethanol acetate salt, 6-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxymethylpyridin-3-ol acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H20N2O3 · C2H4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
265-862-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
13318829
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
N(C(C)(C)C)CC(O)c1nc(c(cc1)O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
QSXMZJGGEWYVCN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirbuterol acetate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)