Merck
32087
Cylindrospermopsin solution
10 μg/mL in H2O, PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
6-[(R)-Hydroxy[(2aS,3R,4S,5aS,7R)-2,2a,3,4,5,5a,6,7-octahydro-3-methyl-4-(sulfooxy)-1H-1,8,8b-triazaacenaphthylen-7-yl]methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21N5O7S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
415.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in H2O
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](C[C@@H]2C[C@@H](N=C3NC[C@H]1N23)[C@@H](O)C4=CC(=O)NC(=O)N4)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C15H21N5O7S/c1-6-10-5-16-14-17-8(13(22)9-4-12(21)19-15(23)18-9)2-7(20(10)14)3-11(6)27-28(24,25)26/h4,6-8,10-11,13,22H,2-3,5H2,1H3,(H,16,17)(H,24,25,26)(H2,18,19,21,23)/t6-,7+,8-,10-,11+,13+/m1/s1
InChI key
LHJPHMKIGRLKDR-YUQKHPEDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)