Merck
320064
Phthalic anhydride
ACS reagent grade, ≥99%, 99.0-100.2%, flakes
Synonyma:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
148.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-607-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
118515
Assay:
≥99%, 99.0-100.2%
Form:
flakes
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phthalic anhydride, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%, 99.0-100.2%
form
flakes
autoignition temp.
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
ign. residue
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Phthalic anhydride is an anhydride of phthalic acid and a key intermediate in the production of plasticizers, dyes, polyesters resins, modifiers for rubber, and polymers.
Application
Phthalic anhydride may be used as a reactant in the preparation of N-substituted phthalimides, poly(isothianaphthene) and methyl (S)-2-phthalimido-4-methylthiobutanoate.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F - DIN 51758
flash_point_c
152 °C - DIN 51758
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)