Merck
30885
Thiourea
≥99.999% (metals basis)
Synonyma:
Sulfourea, Thiocarbamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CSNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.12
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-543-5
Beilstein/REAXYS Number:
605327
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.999% (metals basis)
mp
170-176 °C (lit.)
SMILES string
NC(N)=S
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Au: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.05 mg/kg, Be: ≤0.05 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Ce: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.05 mg/kg, Cs: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Dy: ≤0.01 mg/kg, Er: ≤0.01 mg/kg, Eu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, Ga: ≤0.01 mg/kg, Gd: ≤0.01 mg/kg, Ge: ≤0.01 mg/kg, Hf: ≤0.01 mg/kg, Hg: ≤0.005 mg/kg, Ho: ≤0.01 mg/kg, In: ≤0.01 mg/kg, Ir: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.2 mg/kg, La: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Lu: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.05 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Nb: ≤0.01 mg/kg, Nd: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.05 mg/kg, Os: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Pd: ≤0.05 mg/kg, Pr: ≤0.01 mg/kg, Pt: ≤0.05 mg/kg, Rb: ≤0.01 mg/kg, Re: ≤0.01 mg/kg, Rh: ≤0.01 mg/kg, Ru: ≤0.01 mg/kg, Sb: ≤0.01 mg/kg, Sc: ≤0.05 mg/kg, Se: ≤0.05 mg/kg, Sm: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Ta: ≤0.01 mg/kg, Tb: ≤0.01 mg/kg, Te: ≤0.01 mg/kg, Th: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.05 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg, Tm: ≤0.01 mg/kg, U: ≤0.01 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, W: ≤0.01 mg/kg, Y: ≤0.01 mg/kg, Yb: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.05 mg/kg
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiourea is a chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins.
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiourea
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)