Přeskočit na
30709-M
Nitric acid
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥65%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 880,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥65%
Form:
liquid
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
description
for determinations with dithizone
grade
puriss. p.a.
assay
≥65%
form
liquid
ign. residue
≤0.0005% (as SO4)
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.00005%, phosphate (PO43-): ≤0.00005%, sulfate (SO42-): ≤0.00005%
SMILES string
O[N+]([O-])=O
cation traces
Ag: ≤0.000001%, Al: ≤0.000005%, As: ≤0.000001%, Ba: ≤0.000001%, Be: ≤0.000001%, Bi: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000001%, Co: ≤0.000001%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000001%, Fe: ≤0.00001%, Ge: ≤0.000005%, Hg: ≤0.000001%, K: ≤0.000005%, Li: ≤0.000001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000001%, Mo: ≤0.000002%, Na: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.000001%, Sr: ≤0.000001%, Ti: ≤0.00001%, Tl: ≤0.000005%, V: ≤0.000001%, Zn: ≤0.000005%, Zr: ≤0.00001%
suitability
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitric acid (HNO3) is a highly corrosive strong mineral acid. 10%(v/v) nitric acid solution is useful for cleaning laboratory glasswares.[1] Reaction of HNO3 with various original and synthetic mineral dust/mineral oxide surfaces was studied in a low-pressure Knudsen reactor operating at 298K.
Application
Nitric acid (HNO3) may be used for the removal of transition metal catalyst from the single-walled carbon nanotubes (SWNTs) during the purification of SWNTs. It may be used in the trace determinations of Pb and Cd in natural waters by flame atomic absorption spectrometry.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
84380-M438073225711
grade
puriss. p.a.
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
assay
≥65%
assay
≥65% (T)
assay
68.0-70.0% (ACS specification), 70%
assay
≥99.999% trace metals basis, 70%
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur., reag. ISO
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
cation traces
Ag: ≤0.000001%, As: ≤0.000001%, Be: ≤0.000001%, Ca: ≤0.00001%, Co: ≤0.000001%, Cu: ≤0.000001%, Ge: ≤0.000005%, K: ≤0.000005%, Mg: ≤0.00001%, Mo: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Sr: ≤0.000001%, Tl: ≤0.000005%, Zn: ≤0.000005%, Al: ≤0.000005%, Bi: ≤0.00001%, Cr: ≤0.000002%, Hg: ≤0.000001%, Mn: ≤0.000001%, Pb: ≤0.000001%, V: ≤0.000001%, Ba: ≤0.000001%, Fe: ≤0.00001%, Na: ≤0.00005%, Zr: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000001%, Ti: ≤0.00001%, Li: ≤0.000001%
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Hg: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.05 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
cation traces
As: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitric acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hi, I cannot find the type of package - glass, FEP ... Can you clarify that? Can this type of acid be used for Trace elemental analysis?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass bottles. See the 'PROPERTIES' section above, under anion and cation traces, to review the elemental testing and specifications for this material. Yes, this product is suitable for use in trace metal analysis.