Merck
225711
Nitric acid
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Synonyma:
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.999% trace metals basis, 70%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.999% trace metals basis, 70%
form
liquid
purified by
redistillation
color
colorless
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cannabis testing
functional group
nitrate
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitric acid is generally used as a primary reagent for the nitration of organic molecules. It is also used as a strong oxidizing agent in organic synthesis to perform the oxidative transformations.
Application
Nitric acid used as a reagent in:
  • The nitration of aromatic compounds, aromatic heterocycles, alkenes, active methylene carbons, etc.
  • Selective oxidation of organosulfur compounds to corresponding sulfoxides using a solid acid catalyst.
  • The oxidation of alcohols, aldehydes, esters, and heteroatoms.
  • The aromatization and dehydrogenation reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitric acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7697-37-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)