Merck
306967
Isopentyl acetate
anhydrous, ≥99%
Synonyma:
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-662-3
Beilstein/REAXYS Number:
1744750
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
142 °C/756 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
5 mmHg ( 25 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
680 °F
expl. lim.
7.5 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Isopentyl acetate can be used as a green solvent for the extraction of target compounds from complex matrices.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopentyl acetate
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)