Přeskočit na
20705
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 640,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
2 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81139
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in calibrating the instrument used for the analysis of dissolved gases by headspace sampling GC equipped with thermal conductivity, flame ionization and FPD detectors.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
206882068920972
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
manufacturer/tradename
Hamilton 81139
manufacturer/tradename
Hamilton 81000
manufacturer/tradename
Hamilton 81100
manufacturer/tradename
Hamilton 80000
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)