Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 230,00 Kč |
O této položce
1 230,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Application
Analysis Note
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description TraceCERT®, 1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description TraceCERT®, 1000 mg/L Ca2+ in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description TraceCERT®, 1 g/L Ga in nitric acid (nominal concentration) | description TraceCERT®, 1 g/L Cd in nitric acid (nominal concentration) |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| application(s) industrial qc | application(s) environmental | application(s) industrial qc | application(s) agriculture |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium Standard for ICP
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10035-04-8 + 7697-37-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?