Přeskočit na
112909
Ethyl 4-aminobenzoate
98%, solid
Synonyma:
Et-PABA, Ethyl p-aminobenzoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
693,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 000,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-303-5
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
693,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethyl 4-aminobenzoate, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
88-90 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI key
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
General description
Vibrational spectral investigations of ethyl 4-aminobenzoate in solid phase have been reported.[1] It affords an electroactive conducting copolymer with o-anisidine, via an electrochemical synthesis employing cyclic voltammetry.
Application
Ethyl 4-aminobenzoate may be used in the synthesis of ethyl 4-[(E)-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyleneamino] benzoate (Schiff base), via reaction with 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde.[2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
236454274186258938
assay
98%
assay
≥99%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
mp
88-90 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
mp
110-111 °C (lit.)
mp
165-169 °C (lit.)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-aminobenzoate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?