Merck
08591
Sodium azide solution
0.1 M
Synonyma:
Sodium azide solution, Additive Screening Solution 45/Kit-No 78374
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium azide 0.1 M solution,
Quality Segment
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium azide 0.1M solution has been used as an inhibitor of ceruloplasmin activity.
Biochem/physiol Actions
Sodium azide is an F-type ATPase inhibitor and selectively inhibits ceruloplasmin.
Sodium azide 0.1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Active immunization against vasoactive intestinal polypeptide decreases neuronal recruitment and inhibits reproduction in zebra finches.
Vistoropsky Y
The Journal of Comparative Neurology, 524, 2516-2516 (2016)
ABC Transporters: Biochemical, Cellular, and Molecular Aspects, 1998-1998 null
Ceruloplasmin dysfunction and therapeutic potential for Parkinson disease.
Ayton S et al.
Annals of Neurology, 73, 554-554 (2013)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
261548-250ML04061837886409
261548-1L04061837886393
759406-10ML04061837889592
759406-50ML04061837889608
08591-1ML-F04061838652621