Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 290,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 27 700,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H11FeN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
7 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
grade
derivatization grade ((HPLC))
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (NT)
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C]1[C][C][C][C]1.[C]2[C][C][C][C]2.[Fe]
InChI
1S/C5H6N.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,6H2;1-5H;
InChI key
JETZZOFQXXBFDQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (T), 98.0-102.0% (NT) | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 98% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade derivatization grade ((HPLC)) | grade - | grade - | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?