Merck
06679
Methoxypolyethylene glycol amine
5,000, extent of labeling: ≥0.17 mmol/g NH2 loading
Synonyma:
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
extent of labeling
≥0.17 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxypolyethylene glycol amine is generally used for the chemical modification of biologically active compounds and therapeutic agents. It has been used to increase the aqueous solubility of long-wavelength voltage-sensitive dyes and to prepare the PEG-coated fluorescent beads in studying large-scale rotational cytoplasmic flow.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylene glycol amine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Tools for Drug Discovery
Aldrich Chemfiles, 5(12), 19-20 (2005)
Spatial confinement of active microtubule networks induces large-scale rotational cytoplasmic flow
Suzuki K, et al.
Test, 114(11), 2922-2927 (2017)
Enhanced aqueous solubility of long wavelength voltage-sensitive dyes by covalent attachment of polyethylene glycol
Patrick MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(20), 3347-3353 (2007)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G3806-100G04061833630211
G3806-5G04061833015070
820604025004022536462554
G3806-500G04061833630259
06679-5G04061838646682
06679-1G04061826661321