Merck
00750
Acetone oxime
purum, ≥98.0% (GC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C=NOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-820-1
Beilstein/REAXYS Number:
1560146
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
135 °C (lit.)
mp
59-61 °C, 60-63 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
InChI key
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone oxime
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)