Merck
11093266910
Roche
Streptavidin-AP-conjugate for nucleic acid detection
Synonyma:
streptavidin, Streptavidin−Alkaline Phosphatase, Streptavidin−AP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.54
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
packaging
pkg of 200 μL (150U)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
Application
For the detection of biotin-labeled nucleic acids.
Physical form
Solution in 50 mM triethanolamine buffer, 3M NaCl, 1 mM MgCl2, 0.1 mM ZnCl2, 10 mg/ml bovine serum albumin, pH 7.6.
Preparation Note
Working Solution:
Prepare by diluting the conjugate solution 1:5,000 with 100 mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)