Merck
XX5000000
Flow-limiting Orifices, set of 5
Accessories for filter holders for sample preparation.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
shipped in
ambient
General description
Flow Limiting Orifices create quantitative airflow through a MF-Millipore filter for airborne contamination analysis. The orifices are threaded into the outlet of a Millipore Aerosol Analysis Holder or Aerosol Adapter to enable a constant flow rate when required vacuum level is applied.
Ratings are accurate to within approximately 15%. For greater precision, calibrate orifice with a flowmeter at actual working vacuum level.
Application
Accessories for filter holders for sample preparation.
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
Související obsah
Find analytical tools for air and fluid particle contamination monitoring in industrial environments.