Merck
WP62RBDNA
High Output Pump rebuild kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
This item includes parts for catalog numbers WP6211560
This item is a kit composed of the following items:
(1) Diaphragm hold-down plate assembly, (1) Valve plate assembly, (1) Pump head, (1) Vacuum gauge, (1) Pressure gauge, (4) Head screws, (2) Handle screws’
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13