Merck
WBLUF0020
Immobilon Forte Western HRP substrate, 20 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
packaging
pkg of 20 mL
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, immunodetection: suitable, western blot: suitable
membrane area
200 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Premixed, ready to use chemiluminescent HRP detection reagent
Application
For use on immunoblots.
Western blotting, dot/slot blotting
Packaging
1 bottle for 200 cm2
Preparation Note
Stable for 1 year at 2-8 C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well ventilated area.
Analysis Note
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-92-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)