Merck
ST1627
Anti-RECK Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyma:
Anti-Reversion-Inducing-Cysteine-Rich Protein With Kazal Motifs
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RECK(8434)
General description
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~125-130 kDa RECK protein.
Recognizes the ~125-130 kDa RECK protein in HeLa cells.
This Anti-RECK Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of RECK.
Immunogen
Full-length, human RECK (aa 1-971)
Human
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
In PBS, pH 7.2.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Analysis Note
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Other Notes
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
ST1627-100UG04055977223712