Merck
ST1564
Anti-CYP19A1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyma:
Anti-Cytochrome P450 19A1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Anti-CYP19A1 Rabbit pAb, liquid, Calbiochem®
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Analysis Note
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human liver tissue
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Disclaimer
Toxicity: Regulatory Review (Z)
General description
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa CYP19A1 protein.
Recognizes the CYP19A1 protein in human liver tissue.
This Anti-CYP19A1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of CYP19A1.
Immunogen
Full-length, human CYP19A1 (aa 1-503)
Human
Other Notes
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Physical form
In PBS, pH 7.2.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c