Merck
SLM-243-B
DMEM/F-12
Complete medium, with ʟ-glutamine and 10% FBS, liquid, 0.2 μm filtered, suitable for cell culture
Synonyma:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
DMEM/F12 Complete with 2mM L-Glut and 10% FBS, 1:1 mixture of DMEM medium and Ham′s F12 medium, with 2mM L-Glut and 10% U.S. origin FBS
form
liquid
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 281-312
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= ATDC5 Mouse Chondrogenic
Other Notes
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c