Přeskočit na
SLFH025
Millex hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonyma:
0.45 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 pkg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
8 820,00 Kč
250 pkg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
30 500,00 Kč
1000 pkg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
76 500,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
8 820,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume< 100 μL, hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
Fluoropore®
pore size
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
  • Millex syringe filters with Fluoropore® (PTFE) membrane are ideal for fine particle removal and clarification of organic solutions, vent filtration, and sterilization of gases.
  • High-density polyethylene (HDPE) or polypropylene housing for low extractables.
  • Membranes offer broad chemical compatibility and excellent solvent resistance for maximum sample recovery.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SLLS025NSSLFHX13TLSLFGX13
description
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
description
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
description
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
pore size
0.45 μm
pore size
5.0 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
material
high-density polyethylene housing, PTFE membrane
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
polypropylene housing, PTFE membrane
material
PTFE membrane, polypropylene housing
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
outlet tube, female Luer-Lok® inlet
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
nebo
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)