Merck
SF10F2001
SUS Filter Powder Sintering
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyma:
SUS Filter Powder Sintering 10 μm Code F 20 in.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
32031610
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE seal, stainless steel
manufacturer/tradename
SUS Filter
availability
available only in Japan
parameter
686 bar max. differential pressure, 686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
pore size
10.0 μm nominal pore size, 10.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
General description
Device Configuration: Cartridge
Features and Benefits
Format: Single Layer
Preparation Note
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable