Název produktu
R-Spondin1 expressing 293T Cell Line, The R-Spondin1-Expressing 293T cell line produces RSPO1, a critical protein used to establish 3D organoid cultures from stomach, small intestine, colon, pancreas, and liver sources.
biological source
human
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
The 293T cell line is stably transfected to express mouse R-spondin1 protein tagged with N-terminus HA epitope tag and C-terminus mouse IgG2α Fc region. R-Spondin1 expressing 293T cell line can be used to produce either purified Rspo1 or Rspo1 conditioned media. The FC region and HA tags enable ease of purification and characterization. Cell line is not the published cell line from the Kuo lab, but rather a related cell line developed in the same lab using the reference protocol.
Application
Cell Culture
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Cells are tested negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, Herpesvirus type 6, 7, 8 and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
Nejčastější dotazy k organoidním kulturám. Přečtěte si, jak kultivovat a analyzovat organoidy podle zavedených protokolů pro 3D buněčné kultury. Tipy a triky.
Organoidní kultivační produkty pro vytváření 3D modelů mozku, střev, střev, plic a nádorových organoidů odvozených od tkání a kmenových buněk.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| SCC111 | 04054839226953 |